Dibutyl phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dibutylphosphate, Phosphoric Acid Dibutyl Ester
P0260-25G P0260-500G
TCIAP0260-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0260-25G TCIAP0260-500G
Dibutyl phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dibutyl phosphate
Formule: C₈H₁₉O₄P
MW: 210,21 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –13°C
Point d'éclair: 196°C
Numéro MDL: MFCD00015245
Numéro CAS: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
ONU: 1718
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&vid=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité