Triallyl phosphate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric Acid Triallyl Ester
P0264-25ML P0264-100ML
TCIAP0264-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAP0264-25ML TCIAP0264-100ML
Triallyl phosphate ≥96.0% (par GC)
Triallyl phosphate
Formule: C₉H₁₅O₄P
MW: 218,19 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00014946
Numéro CAS: 1623-19-4
EINECS: 216-606-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité