Triamyl phosphate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric Acid Triamyl Ester, Tripentyl Phosphate, Tri-n-amylphosphate
P0265-25ML P0265-5ML
TCIAP0265-25MLEA 216 EUR InStock
TCIAP0265-25ML TCIAP0265-5ML
Triamyl phosphate ≥98.0% (par GC)
Triamyl phosphate
Formule: C₁₅H₃₃O₄P
MW: 308,40 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00015348
Numéro CAS: 2528-38-3
EINECS: 219-773-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité