Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0269-25G P0269-500G
TCIAP0269-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0269-25G TCIAP0269-500G
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (par GC)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate
Formule: C₉H₁₅Cl₆O₄P
MW: 430,89 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point d'éclair: 249°C
Numéro MDL: MFCD00083121
Numéro CAS: 13674-87-8
EINECS: 237-159-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité