Tritolyle phosphate (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: TCPPhosphate de tricrésyleTritolyl phosphatePhosphate de tris(méthylphényle)
TCIAP0273-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0273-25G TCIAP0273-500G
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Point d'éclair: 234°C
Numéro MDL: MFCD02102116
Numéro CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité