Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Calcium 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate chloride tetrahydrate, Phosphorylcholine Chloride Calcium Salt Tetrahydrate
P0274-25G P0274-250G
TCIAP0274-25GEA 66 EUR InStock
TCIAP0274-25G TCIAP0274-250G
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate
Formule: C₅H₁₃CaClNO₄P·4H₂O
MW: 257,67 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149983
Numéro CAS: 72556-74-2
EINECS: 225-403-0
Merck Index: 14,07362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e7e679dc785c4026301724084054fbc2d8eb4b&vid=e2e7e679dc785c4026301724084054fbc2d8eb4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 19.0 to 24.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité