Ditridecyl phthalate (mixture of branched chain isomers)
Fournisseur: TCI
P0307-25G P0307-500G
TCIAP0307-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0307-25G TCIAP0307-500G
Ditridecyl phthalate (mixture of branched chain isomers)
Ditridecyl phthalate (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₃₄H₅₈O₄
MW: 530,83 g/mol
Point d'éclair: 242°C
Numéro MDL: MFCD00048451
Numéro CAS: 75359-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité