1-Phenyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0319-25G P0319-5G
TCIAP0319-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0319-25G TCIAP0319-5G
1-Phenyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC)
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₀H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00003192
Numéro CAS: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a912fca9e3af43cbd72dd9da8ef457a628650a95&vid=a912fca9e3af43cbd72dd9da8ef457a628650a95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité