Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0347-25G P0347-5G
TCIAP0347-25GEA 517 EUR InStock
TCIAP0347-25G TCIAP0347-5G
Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-1-propanesulphonate
Formule: C₃H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00062546
Numéro CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité