4-Pyridinepropanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Hydroxypropyl)pyridine, 3-(Pyridin-4-yl)propan-1-ol, 3-(4-Pyridyl)propanol
P0351-25G P0351-5G
TCIAP0351-25GEA 401 EUR InStock
TCIAP0351-25G TCIAP0351-5G
4-Pyridinepropanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pyridinepropanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 289°C
Numéro MDL: MFCD00047457
Numéro CAS: 2629-72-3
EINECS: 220-107-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité