2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydrophthalazine-1,4-dione
P0354-25G P0354-500G
TCIAP0354-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0354-25G TCIAP0354-500G
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006888
Numéro CAS: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité