Phenylthiohydantoinaspartic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-aspartic Acid, 3-Phenyl-2-thiohydantoin-5-acetic Acid
P0364-1G P0364-100MG
TCIAP0364-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP0364-1G TCIAP0364-100MG
Phenylthiohydantoinaspartic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Phenylthiohydantoinaspartic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃S
MW: 250,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076622
Numéro CAS: 5624-13-5
EINECS: 227-055-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité