Phenylthiohydantoin-methionine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
P0366-1G P0366-100MG
TCIAP0366-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP0366-1G TCIAP0366-100MG
Phenylthiohydantoin-methionine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phenylthiohydantoin-methionine
Formule: C₁₂H₁₄N₂OS₂
MW: 266,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD06858379
Numéro CAS: 4370-90-5
EINECS: 224-464-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité