Phenylthiohydantoin-phenylalanine
Fournisseur: TCI
P0367-1G P0367-100MG
TCIAP0367-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP0367-1G TCIAP0367-100MG
Phenylthiohydantoin-phenylalanine
Phenylthiohydantoin-phenylalanine
Formule: C₁₆H₁₄N₂OS
Numéro MDL: MFCD01076623
Numéro CAS: 4332-97-2
EINECS: 224-372-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité