Phenylthiohydantoin-tyrosine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, PTH-tyrosine, 5-(4-Hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thiohydantoin, Phenylthiohydantoin-tyrosine
P0368-1G P0368-100MG
TCIAP0368-1GEA 134 EUR InStock
TCIAP0368-1G TCIAP0368-100MG
Phenylthiohydantoin-tyrosine ≥98.0% (par HPLC)
Phenylthiohydantoin-tyrosine
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂S
MW: 298,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027415
Numéro CAS: 4332-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 217.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité