Phenylthiohydantoin-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(3-Indolylmethyl)-3-phenyl-2-thiohydantoin, PTH-tryptophan
P0378-1G P0378-100MG
TCIAP0378-1GEA 157 EUR InStock
TCIAP0378-1G TCIAP0378-100MG
Phenylthiohydantoin-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phenylthiohydantoin-tryptophan
Formule: C₁₈H₁₅N₃OS
MW: 321,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD06858416
Numéro CAS: 5789-24-2
EINECS: 227-323-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité