Disodium phthalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0400-25G P0400-500G
TCIAP0400-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0400-25G TCIAP0400-500G
Disodium phthalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium phthalate
Formule: C₈H₆O₄
MW: 210,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050736
Numéro CAS: 15968-01-1
EINECS: 240-106-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité