Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Phytin

Fournisseur: TCI
Synonyms: Calcium Phytate

P0410-25G P0410-500G
TCIAP0410-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0410-25G TCIAP0410-500G
Phytin
Phytin


Numéro MDL: MFCD00082315
Numéro CAS: 3615-82-5
EINECS: 222-798-1
Merck Index: 14,07387
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Calcium 20.0 to 24.0 %
Total Phosphorus 18.0 to 22.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité