Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10000 K 15
Fournisseur: TCI
P0471-25G P0471-500G P0471-100G
TCIAP0471-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0471-25G TCIAP0471-500G TCIAP0471-100G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10000 K 15
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,07697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 w/w% (calcd.on anh.substance)
K value 12.0 to 18.0
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité