Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40000 K 30
Fournisseur: TCI
P0472-25G P0472-500G
TCIAP0472-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0472-25G TCIAP0472-500G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40000 K 30
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,07697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 w/w% (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
K value 26.0 to 34.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité