Pregnenolone acetate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P0477-10G P0477-1G
TCIAP0477-10GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP0477-10G TCIAP0477-1G
Pregnenolone acetate ≥99.0% (par HPLC)
Pregnenolone acetate
Formule: C₂₃H₃₄O₃
MW: 358,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003627
Numéro CAS: 1778-02-5
EINECS: 217-212-6
Merck Index: 14,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 149.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité