Propanediol-1,2 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0485-500GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0485-500G
Propanediol-1,2 ≥99.0% (par GC)
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: -59°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 14,07855
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/62/28991162.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité