Phenyl propionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic Acid Phenyl Ester
P0509-25G P0509-100G
TCIAP0509-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAP0509-25G TCIAP0509-100G
Phenyl propionate ≥97.0% (par GC)
Phenyl propionate
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00053765
Numéro CAS: 637-27-4
EINECS: 211-282-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&vid=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité