Tetrahydro-2-pyrimidinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Trimethyleneurea, Propyleneurea
P0526-25G P0526-500G
TCIAP0526-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAP0526-25G TCIAP0526-500G
Tetrahydro-2-pyrimidinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrahydro-2-pyrimidinone
Formule: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014593
Numéro CAS: 1852-17-1
EINECS: 217-443-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité