8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Propyloxine, 7-Propyl-8-quinolinol
P0531-1G P0531-5G
TCIAP0531-1GEA 143 EUR InStock
TCIAP0531-1G TCIAP0531-5G
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Formule: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,24 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: 0°C
Numéro MDL: MFCD00059755
Numéro CAS: 58327-60-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité