1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,4-Bipyridin]-1-ium chloride hydrochloride
P0565-25G P0565-5G
TCIAP0565-25GEA 145 EUR InStock
TCIAP0565-25G TCIAP0565-5G
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate
Formule: C₁₀H₉ClN₂·HCl·xH₂O
MW: 229,10 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00012821
Numéro CAS: 5421-92-1
EINECS: 226-543-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d048f83af72577f40914f9ddbe33b3b4e1c34e62&vid=79c194b9286eb9eb5381fcb45d910391802d8f6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.0 to 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité