Pyrogallol red
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3',4',5',6'-Tetrahydroxyspiro[benzo[c][1,2]oxathiole-3,9'-xanthene] 1,1-dioxide
P0572-1G P0572-5G
TCIAP0572-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP0572-1G TCIAP0572-5G
Pyrogallol red
Pyrogallol red
Formule: C₁₉H₁₂O₈S
MW: 400,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005046
Numéro CAS: 32638-88-3
EINECS: 251-134-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e14f0a9d974372efca47aa4ca013fd9b5326e53&vid=f7cae98194e1103fd1adbf052246c1ddf0eaf3cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 539.0 to 543.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 850 (pH 8.0 buffer sol., 539.0 to 543.0 nm)
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Nickel and turn Red by adding EDTA 2Na
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité