Pontacyl violet 6R
Fournisseur: TCI
Attention
P0593-1G P0593-5G
TCIAP0593-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP0593-1G TCIAP0593-5G
Pontacyl violet 6R
Pontacyl violet 6R
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00059522
Numéro CAS: 5850-63-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 538.0 to 542.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 470 (H2O, 538.0 ~ 542.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité