Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P0595-25G P0595-500G
TCIAP0595-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0595-25G TCIAP0595-500G
Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (par HPLC)
Pontacyl carmine 2B
Formule: C₁₉H₁₇N₃O₉S₂
Numéro MDL: MFCD00059131
Numéro CAS: 6625-46-3
EINECS: 229-584-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité