Vinyl propionate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propionic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P0613-25ML P0613-500ML
TCIAP0613-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0613-25ML TCIAP0613-500ML
Vinyl propionate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Vinyl propionate
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00027004
Numéro CAS: 105-38-4
EINECS: 203-293-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8beed8b0fa243ef36a83209dbb726c20237c93aa&vid=8beed8b0fa243ef36a83209dbb726c20237c93aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité