N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(2,6-Dioxotetrahydro-2H-pyran-3-yl)isoindoline-1,3-dione
P0620-1G P0620-5G
TCIAP0620-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0620-1G TCIAP0620-5G
N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride
Formule: C₁₃H₉NO₅
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067324
Numéro CAS: 25830-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -44.0 deg (C=3, Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité