Pentaethylenehexamine mélange
Fournisseur: TCI
Danger
P0622-25G P0622-500G
TCIAP0622-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0622-25G TCIAP0622-500G
Pentaethylenehexamine mélange
Pentaethylenehexamine
Formule: C₁₀H₂₈N₆
MW: 232,38 g/mol
Point d'éclair: 185°C
Numéro MDL: MFCD00008167
Numéro CAS: 4067-16-7
EINECS: 223-775-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) many component mixture
Amine Value 1,180 to 1,280
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité