Phenylthiohydantoin(Nε-phenylthiocarbamyl)lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-(Nepsilon-PTC)-lysine
P0625-1G P0625-100MG
TCIAP0625-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAP0625-1G TCIAP0625-100MG
Phenylthiohydantoin(Nε-phenylthiocarbamyl)lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenylthiohydantoin(Nepsilon-phenylthiocarbamyl)lysine
Formule: C₂₀H₂₂N₄OS₂
MW: 398,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151476
Numéro CAS: 29635-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité