2-Phénoxypropanoyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0638-25G P0638-500G
TCIAP0638-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP0638-25G TCIAP0638-500G
2-Phénoxypropanoyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénoxypropanoyle chlorure
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD00018810
Numéro CAS: 122-35-0
EINECS: 204-536-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité