Poly(vinyl formal)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyvinylformal, Formvar
P0641-500G P0641-25G
TCIAP0641-500GEA 128 EUR InStock
TCIAP0641-500G TCIAP0641-25G
Poly(vinyl formal)
Poly(vinyl formal)
Formule: (C₃H₆O₂)n
Numéro MDL: MFCD00084463
Numéro CAS: 63450-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange granule
Vinyl formal min. 80.0 %
Volatile matter Content max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité