Phenylglyoxal monohydrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
P0652-25G P0652-5G
TCIAP0652-25GEA 945 EUR InStock
TCIAP0652-25G TCIAP0652-5G
Phenylglyoxal monohydrate ≥98.0% (par GC)
Phenylglyoxal monohydrate
Formule: C₈H₆O₂·H₂O
MW: 152,15 g/mol (134,12 anhy)
Numéro MDL: MFCD00149499
Numéro CAS: 1075-06-5
EINECS: 214-036-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 91.0 deg-C
Water 11.0 to 13.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité