Vinyl pivalate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Vinyl Trimethylacetate, Trimethylacetic Acid Vinyl Ester, Pivalic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
P0668-25ML P0668-500ML
TCIAP0668-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0668-25ML TCIAP0668-500ML
Vinyl pivalate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl pivalate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00059211
Numéro CAS: 3377-92-2
EINECS: 222-175-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité