5β-Pregnane-3ɑ,20ɑ-diol
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5beta-Pregnane-3alpha,20alpha-diol
P0678-1G P0678-100MG
TCIAP0678-1GEA 315 EUR InStock
TCIAP0678-1G TCIAP0678-100MG
5β-Pregnane-3ɑ,20ɑ-diol
5beta-Pregnane-3alpha,20alpha-diol
Formule: C₂₁H₃₆O₂
MW: 320,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064141
Numéro CAS: 80-92-2
EINECS: 201-313-7
Merck Index: 14,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=0.5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité