Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester
P0683-25G P0683-500G
TCIAP0683-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0683-25G TCIAP0683-500G
Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0% (par GC)
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
Formule: C₁₈H₃₉O₇P
MW: 398,48 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 210°C
Numéro MDL: MFCD00009456
Numéro CAS: 78-51-3
EINECS: 201-122-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité