2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0685-25G P0685-500G
TCIAP0685-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0685-25G TCIAP0685-500G
2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00005180
Numéro CAS: 936-49-2
EINECS: 213-313-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité