Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Fournisseur: TCI
Attention
P0713-25G P0713-500G
TCIAP0713-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0713-25G TCIAP0713-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formule: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Numéro MDL: MFCD00074369
Numéro CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23314cb6e6db35b34d785e85e51a4db479cc939e&vid=30732c28e8eea6c17e77f69f968e0c9e11ab086b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
The average value of n 6.0 to 8.5
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité