Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼50
Fournisseur: TCI
P0716-25G P0716-500G
TCIAP0716-25GEA 0 EUR InStock
TCIAP0716-25G TCIAP0716-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼50
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formule: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Numéro MDL: MFCD00074369
Numéro CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd9deaba8d9f29b03cee9a0450b0908efead64&vid=8f5c8c8e73507cd6545c98f23dfbf630c9b4fe55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white lump
The average value of n 40.0 to 65.0
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité