Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼10
Fournisseur: TCI
P0719-25G P0719-500G
TCIAP0719-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0719-25G TCIAP0719-500G
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼10
Polyethylene glycol monostearate
Formule: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Numéro MDL: MFCD00148007
Numéro CAS: 9004-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
The average value of n 9.0 to 13.0
Acid Value max. 1.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité