Phenylthiohydantoin-proline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-proline, Phenylthiohydantoin-proline, 2-Phenyl-3-thioxohexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-1-one
P0729-1G P0729-100MG
TCIAP0729-1GEA 334 EUR InStock
TCIAP0729-1G TCIAP0729-100MG
Phenylthiohydantoin-proline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phenylthiohydantoin-proline
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056895
Numéro CAS: 4333-21-5
EINECS: 224-374-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité