Pentaerythritol tetrastearate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains palmitate)
Fournisseur: TCI
P0739-25G P0739-500G
TCIAP0739-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0739-25G TCIAP0739-500G
Pentaerythritol tetrastearate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains palmitate)
Pentaerythritol tetrastearate
Formule: C₇₇H₁₄₈O₈
MW: 1201,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041922
Numéro CAS: 115-83-3
EINECS: 204-110-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité