Pentaerythritol tetraacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0757-25G P0757-500G
TCIAP0757-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0757-25G TCIAP0757-500G
Pentaerythritol tetraacetate ≥98.0% (par GC)
Pentaerythritol tetraacetate
Formule: C₁₃H₂₀O₈
Point d'ébullition: 325°C
Numéro MDL: MFCD00026206
Numéro CAS: 597-71-7
EINECS: 209-907-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité