Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0758-1G P0758-100MG
TCIAP0758-1GEA 77 EUR InStock
TCIAP0758-1G TCIAP0758-100MG
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Formule: C₃H₅O₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036375
Numéro CAS: 10526-80-4
EINECS: 234-084-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité