Lead(II) phthalocyanine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0766-1G P0766-25G
TCIAP0766-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0766-1G TCIAP0766-25G
Lead(II) phthalocyanine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Lead(II) phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆N₈Pb
Numéro MDL: MFCD00053951
Numéro CAS: 15187-16-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cdac882f376523b44a00981c77c0814036910f&vid=d9cdac882f376523b44a00981c77c0814036910f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité