2-Propylcyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0770-25G P0770-5G
TCIAP0770-25GEA 109 EUR InStock
TCIAP0770-25G TCIAP0770-5G
2-Propylcyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
2-Propylcyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019331
Numéro CAS: 90676-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité