Iron(II) phthalocyanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
P0774-25G P0774-5G
TCIAP0774-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP0774-25G TCIAP0774-5G
Iron(II) phthalocyanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Iron(II) phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆FeN₈
MW: 568,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015953
Numéro CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3332f292f5ab155f2e11d529b2e6b6bbe46c004c&vid=3332f292f5ab155f2e11d529b2e6b6bbe46c004c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité